Få mere at vide
PYREX™ Labware Klasse B borosilikatglasburette med PTFE Rotaflo™ Stophane
Artikelnummer. 13451839
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13451839 25 ml Pakke med 5
13431839 10 ml Pakke med 5
13441839 20 ml Pakke med 5
11313544 20 ml Hver
11323544 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13451839 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3298/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4037.25 DKK
    3505.68 DKK / Pakke med 5
    Spare 531.57 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klasse B Borosilikatglas Burette med Rotaflo™ Stophane giver fedtfri ydeevne og fin dråbevis kontrol. Flaske medfølger ikke.
  • Overholder ISO 385
  • Nem påfyldning og automatisk nulstilling - Klem polyethylenflasken for at fylde buretten - Slip trykket for at lade overskydende væske løbe tilbage i flasken og indstil buretten til nul
  • Med PTFE Rotaflo™ stophane for fedtfri ydeevne og fin dråbevis kontrol
  • 3 mm boring PTFE nøgle
  • Gradueringer i hvid emalje
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Buretter og flasker skal bestilles separat
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer 3 mm boring PTFE nøgle, PTFE Rotaflo Stophane
Skala Hvid
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,1 ml
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 385