Få mere at vide
PYREX™ Labware Klasse B borosilikatglasburette med PTFE Rotaflo™ Stophane
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Overholder ISO 385
- Nem påfyldning og automatisk nulstilling - Klem polyethylenflasken for at fylde buretten - Slip trykket for at lade overskydende væske løbe tilbage i flasken og indstil buretten til nul
- Med PTFE Rotaflo™ stophane for fedtfri ydeevne og fin dråbevis kontrol
- 3 mm boring PTFE nøgle
- Gradueringer i hvid emalje
- Fremstillet af borosilikatglas
- Buretter og flasker skal bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Inkluderer | 3 mm boring PTFE nøgle, PTFE Rotaflo Stophane |
| Skala | Hvid |
| Stophane materiale | PTFE |
| Tolerance | ±0,1 ml |
| Type | Automatisk Buret |
| Klasse | Klasse B |
| Certificeringer/compliance | ISO 385 |