Få mere at vide
PYREX™ Labware Klasse B borosilikatglasburette med PTFE Rotaflo™ Stophane
Artikelnummer. 11313544
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11313544
Brand: Pyrex 3298/03
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klasse B Borosilikatglas Burette med Rotaflo™ Stophane giver fedtfri ydeevne og fin dråbevis kontrol. Flaske medfølger ikke.
  • Overholder ISO 385
  • Nem påfyldning og automatisk nulstilling - Klem polyethylenflasken for at fylde buretten - Slip trykket for at lade overskydende væske løbe tilbage i flasken og indstil buretten til nul
  • Med PTFE Rotaflo™ stophane for fedtfri ydeevne og fin dråbevis kontrol
  • 3 mm boring PTFE nøgle
  • Gradueringer i hvid emalje
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Buretter og flasker skal bestilles separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer 3 mm boring PTFE nøgle, PTFE Rotaflo Stophane
Skala Hvid
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,1 ml
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 385