Få mere at vide
Pyrex™ Labware Klasse B borosilikatglasburette med PTFE-nøgle
Artikelnummer. 12184222
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12184222 50 ml Hver
12114232 100 ml Hver
12134222 10 ml Hver
12164222 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12184222 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3295/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00 DKK
    237.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 38.16 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas og overholder ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klasse B borosilikatglasburette med PTFE-nøgle inkluderer hvide emaljegrader for god synlighed med mørkefarvede løsninger.
  • Overholder ISO 385
  • Udstyret med udskiftelige PTFE nøgler for fedtfri ydeevne, med 1,5 mm boring
  • Hvide emaljegrader for god synlighed med mørkefarvede løsninger
  • Fremstillet af borosilikatglas for øget kemisk resistens
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Længde (metrisk) 820 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer PTFE nøgle stophane
Skala Hvid
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,1 ml
Type Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 385