Få mere at vide
Pyrex™ Labware Klasse B borosilikatglasburette med PTFE-nøgle
Beskrivelse
- Overholder ISO 385
- Udstyret med udskiftelige PTFE nøgler for fedtfri ydeevne, med 1,5 mm boring
- Hvide emaljegrader for god synlighed med mørkefarvede løsninger
- Fremstillet af borosilikatglas for øget kemisk resistens
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 820 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Inkluderer | PTFE nøgle stophane |
| Skala | Hvid |
| Stophane materiale | PTFE |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Type | Buret |
| Klasse | Klasse B |
| Vis mere |