Få mere at vide
Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglas Schellbach Burette med PTFE-nøgle
Artikelnummer. p-8002600
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.05 mL
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12134232
Brand: Pyrex 492092
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas og overholder ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglas Schellbach Buret med glasnøgle har en lodret hvid stribe og et centralt blåt bånd for at lette nøjagtigheden
  • Overholder ISO 385
  • Gradueringer og inskriptioner i blå emalje
  • Schellbach buretterør med lodret hvid stribe og centralt blåt bånd - Letter nøjagtig aflæsning af menisken - nøjagtige position af menisken er klart defineret, hvor det blå bånd deler sig i et bredt og smalt bånd
  • Med tragttop for at gøre påfyldningen nemmere og mere sikker
  • Hver burette har en+ 30s ventetid, før den endelige aflæsning kan tages
  • Fremstillet af kemisk modstandsdygtigt borosilikatglas
  • Fedtfri udskiftelig PTFE nøgle med 1,5 mm boring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 620 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.05 mL
Inkluderer PTFE nøgle med 1,5 mm boring
Skala Blå
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,03 ml
Type Schellbach Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance ISO 385