Få mere at vide
Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglas Schellbach Burette med PTFE-nøgle
Artikelnummer. 12184232
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Gradueringer:
0,05 ml
0,1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
12184232 25 ml 0,05 ml Hver
12134232 10 ml 0,05 ml Hver
12164232 25 ml 0,1 ml Hver
12114242 50 ml 0,1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12184232 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 492094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.85 DKK
    416.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.13 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas og overholder ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglas Schellbach Buret med glasnøgle har en lodret hvid stribe og et centralt blåt bånd for at lette nøjagtigheden
  • Overholder ISO 385
  • Gradueringer og inskriptioner i blå emalje
  • Schellbach buretterør med lodret hvid stribe og centralt blåt bånd - Letter nøjagtig aflæsning af menisken - nøjagtige position af menisken er klart defineret, hvor det blå bånd deler sig i et bredt og smalt bånd
  • Med tragttop for at gøre påfyldningen nemmere og mere sikker
  • Hver burette har en+ 30s ventetid, før den endelige aflæsning kan tages
  • Fremstillet af kemisk modstandsdygtigt borosilikatglas
  • Fedtfri udskiftelig PTFE nøgle med 1,5 mm boring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 820 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0,05 ml
Inkluderer PTFE nøgle med 1,5 mm boring
Skala Blå
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,03 ml
Type Schellbach Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance ISO 385