Få mere at vide
Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglas Schellbach Burette med glasnøgle
Artikelnummer. 11991025
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Gradueringer:
0,05 ml
0,1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11991025
Brand: Pyrex 492146
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas og overholder ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglas Schellbach Buret med glasnøgle har en lodret hvid stribe og et centralt blåt bånd for at lette nøjagtigheden
  • Overholder ISO 385
  • Gradueringer og inskriptioner i blå emalje
  • Schellbach buretterør med lodret hvid stribe og centralt blåt bånd - Letter nøjagtig aflæsning af menisken - nøjagtige position af menisken er klart defineret, hvor det blå bånd deler sig i et bredt og smalt bånd
  • Med tragttop for at gøre påfyldningen nemmere og mere sikker
  • Hver burette har en+ 30s ventetid, før den endelige aflæsning kan tages
  • Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
  • Med udskiftelig 2 mm glasnøgle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 620 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0,1 ml
Inkluderer Udskiftelig 2 mm glasnøgle
Skala Blå
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,05 ml
Type Schellbach Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance ISO 385