Få mere at vide
Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglas Buret Works certificeret
Artikelnummer. 12473471
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12473471 25 ml Hver
12493471 100 ml Hver
12463471 10 ml Hver
12483471 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12473471 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3295/24ASWC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.35 DKK
    444.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 108.39 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Fremstillet af præcisionsborede borosilikatglasrør for høj nøjagtighed. Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilicate Glass Buret Works Certified er individuelt testet og forsynet med certifikat, der viser den nøjagtige mængde dispenseret på tre punkter på t.
  • Overholder ISO 385
  • Individuelt testet og forsynet med certifikat, der viser nøjagtigt dispenseret volumen på tre punkter på skalaen
  • Individuelt serienummer og certifikat giver fuldstændig sporbarhed til nationale standarder
  • Hver burette har en+ 30s ventetid, før den endelige aflæsning kan tages
  • Fremstillet af præcisionsborede borosilikatglasrør for høj nøjagtighed
  • 1,5 mm PTFE-nøgle, som ikke kræver smøring
  • Hvide emalje gradueringer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 620 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer PTFE Stophane nøgle
Skala Hvid
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,05 ml
Type Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance ISO 385