Få mere at vide
Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglasburette
Artikelnummer. 11317964
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11317964 50 ml Hver
11327964 100 ml Hver
11397954 10 ml Hver
11307964 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11317964 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3295/16AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00 DKK
    278.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.41 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Fremstillet af præcisionsrør (borosilikatglas) for høj nøjagtighed og overholder ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglasburet inkluderer fedtfri udskiftelig PTFE-nøgle med 1,5 mm boring. Afgangseksamen
  • Overholder ISO 385
  • Fremstillet af præcisionsrør (borosilikatglas) for høj nøjagtighed
  • Hver burette har en+ 30s ventetid, før den endelige aflæsning kan tages
  • Graderinger i hvid emalje for øget synlighed med mørke løsninger
  • Fedtfri udskiftelig PTFE nøgle med 1,5 mm boring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Længde (metrisk) 820 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Udskiftelig PTFE Stophanenøgle med 1,5 mm boring
Skala Hvid
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,05 ml
Type Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance ISO 385