Få mere at vide
Pyrex™ Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglasburette
Beskrivelse
Fremstillet af præcisionsrør (borosilikatglas) for høj nøjagtighed og overholder ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglasburet inkluderer fedtfri udskiftelig PTFE-nøgle med 1,5 mm boring. Afgangseksamen
- Overholder ISO 385
- Fremstillet af præcisionsrør (borosilikatglas) for høj nøjagtighed
- Hver burette har en+ 30s ventetid, før den endelige aflæsning kan tages
- Graderinger i hvid emalje for øget synlighed med mørke løsninger
- Fedtfri udskiftelig PTFE nøgle med 1,5 mm boring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Længde (metrisk) | 620 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Inkluderer | Udskiftelig PTFE Stophanenøgle med 1,5 mm boring |
| Skala | Hvid |
| Stophane materiale | PTFE |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Type | Buret |
| Klasse | Klasse AS |
| Vis mere |