Få mere at vide
Pyrex Labware™ Borosilikat Vaccum Desikkator
Artikelnummer. 12486947
Skift visning
Højde (metrisk):
85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12486947 85 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12486947 Leverandør Pyrex Labware™ Leverandørnr. 1593/02D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3180.00 DKK
    2575.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 604.61 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 26-04-2027
Robust, klar borosilikatglas-ekssikkator designet til at blive brugt under vakuum. Pyrex Labware™ Borosilikat Vaccum Desiccator inkluderer en indvendig afsats til metalpladepositionering.
  • Designet til brug under vakuum
  • Robust konstruktion i borosilikatglas
  • Slebne glasflanger
  • Låget har en 24/29 fatning til at acceptere ekssikkatorstophaner
  • Pladerne er placeret på en indvendig afsats i bunden
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Vakuumekssikkator
Inkluderer Låg med 24/29 fatning
Højde (metrisk) 85 mm
Diameter (metrisk) plade 150 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 170 mm