Få mere at vide
Pyrex™ Petriskåle i borosilikatglas
Artikelnummer. p-8002515
Diameter (metrisk):
55 mm
75 mm
94 mm
114 mm
143 mm
Højde (metrisk):
20 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12013333
Brand: Pyrex 1480/02D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for overlegen kemisk resistens og klarhed. Pyrex™ Borosilikatglas petriskåle er et pålideligt valg til dyrkning af bakterier eller svampe under laboratorieforhold.
  • Specielt udformet til at sikre jævn vægtykkelse og ensartet optisk ydeevne
  • Autoklaverbar
  • Tætsiddende låg sikrer et rent miljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Borosilikatglas
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Petriskål
Højde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 55 mm