Få mere at vide
Pyrex™ Petriskåle i borosilikatglas
Beskrivelse
- Specielt udformet til at sikre jævn vægtykkelse og ensartet optisk ydeevne
- Autoklaverbar
- Tætsiddende låg sikrer et rent miljø
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Borosilikatglas |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Type | Petriskål |
| Højde (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 114 mm |