Få mere at vide
Pyrex™ Petriskåle i borosilikatglas
Artikelnummer. 12033333
Skift visning
Diameter (metrisk):
55 mm
75 mm
94 mm
114 mm
143 mm
Højde (metrisk):
20 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12033333 94 mm 20 mm Pakke med 10
12013333 55 mm 20 mm Pakke med 10
12023333 75 mm 20 mm Pakke med 10
12043333 114 mm 20 mm Pakke med 10
11333704 143 mm 30 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12033333 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1480/08D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1779.75 DKK
    1436.35 DKK / Pakke med 10
    Spare 343.40 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for overlegen kemisk resistens og klarhed. Pyrex™ Borosilikatglas petriskåle er et pålideligt valg til dyrkning af bakterier eller svampe under laboratorieforhold.
  • Specielt udformet til at sikre jævn vægtykkelse og ensartet optisk ydeevne
  • Autoklaverbar
  • Tætsiddende låg sikrer et rent miljø
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Borosilikatglas
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Petriskål
Højde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 94 mm