Learn More
Pyrex™ Jacketed bægre
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
missing translation for 'unitSize'
Hver
Beschreibung
- Med integreret kappe, hvorigennem et temperaturregulerende medium kan cirkuleres
- Fremstillet af varmebestandig Pyrex™ borosilikatglas
- Med PTFE-gevindforbindelser til enkel og sikker tilslutning af 9 mm boringsrør
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Tilslutning: PTFE skruegevind |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 70 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Vedligeholdelse af prøver ved en konstant temperatur |
| Højde (metrisk) | 138 mm |
| Højde (metrisk) Indvendig | 130 mm |
| Inkluderer | PTFE skruegevindforbindelse, integreret kappe |
| Type | Bægerglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur