Få mere at vide
Pyrex™ Jacketed bægre
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med integreret kappe, hvorigennem et temperaturregulerende medium kan cirkuleres
- Fremstillet af varmebestandig Pyrex™ borosilikatglas
- Med PTFE-gevindforbindelser til enkel og sikker tilslutning af 9 mm boringsrør
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Tilslutning: PTFE skruegevind |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 80 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 110 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Vedligeholdelse af prøver ved en konstant temperatur |
| Højde (metrisk) | 235 mm |
| Højde (metrisk) Indvendig | 215 mm |
| Inkluderer | PTFE skruegevindforbindelse, integreret kappe |
| Type | Bægerglas |