Få mere at vide
Pyrex™ Jacketed bægre
Artikelnummer. 11343444
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11343444
Brand: Pyrex 1025/10SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nyttig til at holde prøver ved en konstant temperatur
  • Med integreret kappe, hvorigennem et temperaturregulerende medium kan cirkuleres
  • Fremstillet af varmebestandig Pyrex™ borosilikatglas
  • Med PTFE-gevindforbindelser til enkel og sikker tilslutning af 9 mm boringsrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Tilslutning: PTFE skruegevind
Diameter (metrisk) Udvendig 70 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Vedligeholdelse af prøver ved en konstant temperatur
Højde (metrisk) 138 mm
Højde (metrisk) Indvendig 130 mm
Inkluderer PTFE skruegevindforbindelse, integreret kappe
Type Bægerglas