Få mere at vide
Pyrex™ Reagensglas med kraftig væg
Artikelnummer. 15566745
Skift visning
Mængde:
100/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15566745 100/pakke Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15566745 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1626/13M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1296.75 DKK
    1119.93 DKK / Pakke med 100
    Spare 176.82 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Pyrex™ Heavy Walled Test Tube er designet til at give ekstra mekanisk styrke.
  • Er i overensstemmelse med ISO 4142
  • Kantløse reagensglas med en tung væg for at give ekstra mekanisk styrke
  • Robust konstruktion reducerer muligheden for brud: - Lavere udskiftningsomkostninger - Forbedret brugersikkerhed
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for høj modstandsdygtighed over for termisk stød og kemiske angreb
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Mængde 100/pakke
Produkttype Reagensglas