Få mere at vide
PYREX™ kraftige Griffin-bægerglas
Artikelnummer. 12671766
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
4000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12671766 600 mL -
10079219 150 mL Hver
12549995 150 mL Pakke med 12
12559995 250 mL Pakke med 12
10734192 250 mL Hver
10819610 400 mL Hver
12569995 400 mL -
11323444 600 mL -
10680941 1 L Hver
12509975 1 L -
11911516 2000 mL Pakke med 4
10566370 2000 mL Hver
10343010 3000 mL Hver
10337879 4000 mL Hver
10829610 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 12671766 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1003600
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Til brug under barske forhold, såsom mekaniseret vask
Mål væsker med robust, langtidsholdbart, forstærket glas. Pyrex™ kraftige Griffin-bægerglas af borosilikatglas fås i en lang række størrelser
Mål væsker med robust, langtidsholdbart, forstærket glas. Pyrex™ kraftige Griffin-bægerglas af borosilikatglas fås i en lang række størrelser.
Kraftige bægerglas, der er specielt designet til at give den bedste mekaniske styrke under barske forhold, såsom mekaniserede vaskeoperationer. For nemheds skyld har 250 til 4000 ml bægerglas en dobbelt gradueret metrisk skala for at angive deres omtrentlige indhold. Alle størrelser har en ekstra stor markeringsplet.
Overholdelse
Designet til ASTM™ E 960-krav.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 20,28 oz.
Diameter (engelsk) Ydre 3.77 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 9.6 cm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Giver den bedste mekaniske styrke under barske forhold såsom mekaniserede vaske
Graduation Range 50 til 500 ml
Højde (engelsk) 4,88 tommer.
Højde (metrisk) 12.4 cm
Inkrementer 50 mL
Etikettype Ekstra stor markering
Mængde 6 Pk.
Type Bægerglas
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ASTM E960
Skala Dobbelt gradueret metrisk skala
Stil Griffin