Få mere at vide
PYREX™ kraftige Griffin-bægerglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10079219
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
4000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 4
Artikelnummer. 10079219
Brand: Pyrex 1003150
Til brug under barske forhold, såsom mekaniseret vask
Mål væsker med robust, langtidsholdbart, forstærket glas. Pyrex™ kraftige Griffin-bægerglas af borosilikatglas fås i en lang række størrelser
Mål væsker med robust, langtidsholdbart, forstærket glas. Pyrex™ kraftige Griffin-bægerglas af borosilikatglas fås i en lang række størrelser.
Kraftige bægerglas, der er specielt designet til at give den bedste mekaniske styrke under barske forhold, såsom mekaniserede vaskeoperationer. For nemheds skyld har 250 til 4000 ml bægerglas en dobbelt gradueret metrisk skala for at angive deres omtrentlige indhold. Alle størrelser har en ekstra stor markeringsplet.
Overholdelse
Designet til ASTM™ E 960-krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelsk) 5,07 oz.
Diameter (engelsk) Ydre 2,24 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 5.7 cm
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Giver den bedste mekaniske styrke under barske forhold såsom mekaniserede vaske
Graduation Range 20 til 140 ml
Højde (engelsk) 3,38 tommer.
Højde (metrisk) 8.6 cm
Inkrementer 20 mL
Etikettype Ekstra stor markering
Mængde 12 Pk.
Type Bægerglas
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ASTM E960
Skala Graduated Metric Scale
Stil Griffin
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.