Få mere at vide
Corning™ PYREX™ GL45 skruelåg med propforsegling
Artikelnummer. p-124318 Shop alle Corning produkter
Lukningsmateriale:
PBT
Polypropylen
Lukningsfarve:
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11941831
Brand: Corning™ 139545LTC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Usterile, genanvendelige hætter
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Orange
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Graduerede Erlenmeyer-kolber og medieflasker
nr. pr. sag 20/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Produkttype Kasket
Temperaturområde (engelsk) Op til 284 °F
Temperaturområde (metrisk) Op til 140 °C
Trådstørrelse GL 45
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Stikforsegling