Få mere at vide
Corning™ PYREX™ GL45 skruelåg med propforsegling
Artikelnummer. 17223484 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Lukningsmateriale:
PBT
Polypropylen
Lukningsfarve:
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsmateriale Lukningsfarve Pakningsstørrelse
17223484 PBT Rød -
11941831 Polypropylen Orange Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17223484 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 139545HTC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 DKK
    819.04 DKK / Pakke med 10
    Spare 60.96 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Usterile, genanvendelige hætter
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale PBT
Farve Rød
Til brug med (udstyr) Graduerede Erlenmeyer-kolber og medieflasker
nr. pr. sag 10/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Produkttype Kasket
Temperaturområde (engelsk) Op til 356 °F
Temperaturområde (metrisk) Op til 180 °C
Trådstørrelse GL 45
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Høj temperatur