Få mere at vide
Corning™ PYREX™ GL45 skruelåg med propforsegling
Artikelnummer. 11941831 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Lukningsmateriale:
PBT
Polypropylen
Lukningsfarve:
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsmateriale Lukningsfarve Pakningsstørrelse
11941831 Polypropylen Orange Pakke med 20
17223484 PBT Rød -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11941831 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 139545LTC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    995.00 DKK
    928.07 DKK / Pakke med 20
    Spare 66.93 DKK
    6% Slukket
På lager
Usterile, genanvendelige hætter
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Orange
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Graduerede Erlenmeyer-kolber og medieflasker
nr. pr. sag 20/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Produkttype Kasket
Temperaturområde (engelsk) Op til 284 °F
Temperaturområde (metrisk) Op til 140 °C
Trådstørrelse GL 45
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Stikforsegling