Få mere at vide
Pyrex™ Gooch digeladapter
Artikelnummer. 12693192
Højde (metrisk):
60 mm
68 mm
78 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 12693192
Brand: Pyrex 3690/02M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til anvendelser såsom filtrering og vask af bundfald før tørring
  • Gør det muligt at montere Gooch-digler på en Büchner-filterkolbe
  • Nyttig til filtrering og vask af bundfald før tørring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Nyttig til filtrering og vask af bundfald før tørring
Til brug med (udstyr) Gooch digel
Højde (engelsk) 2,36 tommer.
Højde (metrisk) 60 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Gooch adapter