Få mere at vide
Pyrex™ Gooch digeladapter
Højde (metrisk):
60 mm
68 mm
78 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Gør det muligt at montere Gooch-digler på en Büchner-filterkolbe
- Nyttig til filtrering og vask af bundfald før tørring
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Nyttig til filtrering og vask af bundfald før tørring |
| Til brug med (udstyr) | Gooch digel |
| Højde (engelsk) | 3,07 tommer. |
| Højde (metrisk) | 78 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Gooch adapter |