Få mere at vide
Pyrex™ Rulleflasker af glas
Artikelnummer. 10467790
Skift visning
Højde (metrisk):
284 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10467790 284 mm Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10467790 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1528/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3535.00 DKK
    3063.12 DKK / Pakke med 2
    Spare 471.88 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Ideel til cellekulturarbejde
  • Ideel til cellekulturarbejde
  • Pyrex™ borosilikatglas, specielt udvalgt til overfladefinish og optisk klarhed
  • Bred hals for nem cellehøst
  • Ikke-giftig polypropylen skruelåg
  • Autoklaverbar op til 121 °C
  • Passer til standard rulleapparat
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ideel til kulturarbejde
Materiale Borosilikatglas
Mængde 2/PK
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 284 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 110 mm
Lukketype Skruelåg