Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret cylinder i glas, klasse A
Artikelnummer. p-8002592
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 12049867
Brand: Pyrex 3201/18
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Gradueret glascylinder, klasse A er skaleret med hvide emaljegrader for høj synlighed mod væsker af enhver farve. Konstrueret med en sekskantet base, er de robuste cylindre tilgængelige i en bred vifte af kapaciteter.
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Glascylindre, klasse A er skaleret med hvide emaljegrader for høj synlighed mod væsker af enhver farve. Konstrueret med en sekskantet base, er de robuste cylindre tilgængelige i en bred vifte af kapaciteter.
  • Funktioner: robust sekskantet base, hvide keramiske markeringer, bred vifte af kapaciteter
  • Klasse A: overensstemmelse certificeret til tyske kalibreringsbestemmelser, præget med overensstemmelsessymbol H
  • Batch certificering: påskrevet med individuelt serienummer for sporbarhed til nationale standarder
  • Overholder: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Hvid
Form Rund
Type Gradueret cylinder
Tolerance ±10 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse EN
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Højde (metrisk) 505 mm
Skala Hvid emalje
Gradueringer 20 mL