Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret cylinder i glas, klasse A
Beskrivelse
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Glascylindre, klasse A er skaleret med hvide emaljegrader for høj synlighed mod væsker af enhver farve. Konstrueret med en sekskantet base, er de robuste cylindre tilgængelige i en bred vifte af kapaciteter.
- Funktioner: robust sekskantet base, hvide keramiske markeringer, bred vifte af kapaciteter
- Klasse A: overensstemmelse certificeret til tyske kalibreringsbestemmelser, præget med overensstemmelsessymbol H
- Batch certificering: påskrevet med individuelt serienummer for sporbarhed til nationale standarder
- Overholder: ISO 4788
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerance | ±1 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | Klasse A |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Højde (metrisk) | 335 mm |
| Skala | Hvid emalje |
| Gradueringer | 2 mL |
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Hvid |
| Vis mere |