Få mere at vide
Pyrex™ Pyrex™ Gradueret cylinder i glas, klasse A
Artikelnummer. 11923789
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11923789 50 mL 1 mL Pakke med 2
12049867 2000 mL 20 mL Hver
11903789 5 mL 0.1 mL Pakke med 2
12594277 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
11913789 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11933789 100 mL 1 mL Pakke med 2
12093333 250 mL 2 mL Pakke med 2
11943789 500 mL 5 mL Pakke med 2
11953789 1000 mL 10 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 11923789 Supplier Pyrex™ Supplier No. 3201/08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 DKK
    295.93 DKK / Pakke med 2
    Spare 46.07 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Gradueret glascylinder, klasse A er skaleret med hvide emaljegrader for høj synlighed mod væsker af enhver farve. Konstrueret med en sekskantet base, er de robuste cylindre tilgængelige i en bred vifte af kapaciteter.
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Glascylindre, klasse A er skaleret med hvide emaljegrader for høj synlighed mod væsker af enhver farve. Konstrueret med en sekskantet base, er de robuste cylindre tilgængelige i en bred vifte af kapaciteter.
  • Funktioner: robust sekskantet base, hvide keramiske markeringer, bred vifte af kapaciteter
  • Klasse A: overensstemmelse certificeret til tyske kalibreringsbestemmelser, præget med overensstemmelsessymbol H
  • Batch certificering: påskrevet med individuelt serienummer for sporbarhed til nationale standarder
  • Overholder: ISO 4788
Specifications
Tolerance ±0,5 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse Klasse A
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Højde (metrisk) 200 mm
Skala Hvid emalje
Gradueringer 1 mL
Base Type Sekskantet
Skala farve Hvid
Form Rund
Produkttype Gradueret cylinder