Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret cylinder i glas, klasse A
Artikelnummer. 11903789
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11903789
Brand: Pyrex 3201/02
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Gradueret glascylinder, klasse A er skaleret med hvide emaljegrader for høj synlighed mod væsker af enhver farve. Konstrueret med en sekskantet base, er de robuste cylindre tilgængelige i en bred vifte af kapaciteter.
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Glascylindre, klasse A er skaleret med hvide emaljegrader for høj synlighed mod væsker af enhver farve. Konstrueret med en sekskantet base, er de robuste cylindre tilgængelige i en bred vifte af kapaciteter.
  • Features: sturdy hexagonal base, white ceramic markings, wide range of capacities
  • Class A: conformity certified to German calibration regulations, imprinted with conformity symbol "H" 
  • Batch certification: inscribed with individual serial number for traceability to national standards
  • Complies: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Hexagonal
Skala farve White
Form Round
Type Graduated Cylinder
Tolerance ±0.05 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse A
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Højde (metrisk) 115 mm
Skala White enamel
Gradueringer 0.1 mL