Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret cylinder af glas, klasse A, arbejder certificeret
Beskrivelse
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Graduerede glascylindre, klasse A, Works Certified er individuelt testet og leveres med certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt ved 5 punkter på skalaen.
- Funktioner: robust sekskantet base, hvide keramiske markeringer, bred vifte af kapaciteter
- Klasse A: overensstemmelse certificeret til tyske kalibreringsbestemmelser, præget med overensstemmelsessymbol H
- Batch certificering: påskrevet med individuelt serienummer for sporbarhed til nationale standarder
- Overholder: ISO 4788
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Inkluderer | Certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt på 5 punkter på skalaen |
| Skala | Hvid emalje |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Hvid |
| Form | Rund |
| Klasse | Klasse A |
| Højde (engelsk) | 5,51 tommer |
| Vis mere |