Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret cylinder af glas, klasse A, arbejder certificeret
Artikelnummer. 11383544
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11383544 5 mL 0.1 mL Pakke med 2
13461859 1000 mL 10 mL Pakke med 2
11353554 1000 mL 10 mL Hver
11323554 100 mL 1 mL Pakke med 2
11393544 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
11363554 2000 mL 20 mL Hver
11333554 250 mL 2 mL Pakke med 2
11303554 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11343554 500 mL 5 mL Pakke med 2
11313554 50 mL 1 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11383544 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3201/02WC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    826.35 DKK
    713.67 DKK / Pakke med 2
    Spare 112.68 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Graduerede glascylindre, klasse A, Works Certified er individuelt testet og leveres med certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt ved 5 punkter på skalaen.
  • Funktioner: robust sekskantet base, hvide keramiske markeringer, bred vifte af kapaciteter
  • Klasse A: overensstemmelse certificeret til tyske kalibreringsbestemmelser, præget med overensstemmelsessymbol H
  • Batch certificering: påskrevet med individuelt serienummer for sporbarhed til nationale standarder
  • Overholder: ISO 4788
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Inkluderer Certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt på 5 punkter på skalaen
Skala Hvid emalje
Gradueringer 0.1 mL
Base Type Sekskantet
Skala farve Hvid
Form Rund
Klasse Klasse A
Højde (metrisk) 115 mm
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Tolerance ±0,05 ml
Produkttype Gradueret cylinder