Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret cylinder af glas, klasse A, arbejder certificeret
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Graduerede glascylindre, klasse A, Works Certified er individuelt testet og leveres med certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt ved 5 punkter på skalaen.
- Funktioner: robust sekskantet base, hvide keramiske markeringer, bred vifte af kapaciteter
- Klasse A: overensstemmelse certificeret til tyske kalibreringsbestemmelser, præget med overensstemmelsessymbol H
- Batch certificering: påskrevet med individuelt serienummer for sporbarhed til nationale standarder
- Overholder: ISO 4788
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Hvid |
| Form | Rund |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | EN |
| Højde (engelsk) | 13,18 tommer. |
| Højde (metrisk) | 335 mm |
| Tolerancemetrik | ±1 ml |
| Type | Gradueret cylinder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Vis mere |