Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret cylinder af glas, klasse A, arbejder certificeret
Artikelnummer. 11313554
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11313554
Brand: Pyrex 3201/08WC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Graduerede glascylindre, klasse A, Works Certified er individuelt testet og leveres med certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt ved 5 punkter på skalaen.
  • Funktioner: robust sekskantet base, hvide keramiske markeringer, bred vifte af kapaciteter
  • Klasse A: overensstemmelse certificeret til tyske kalibreringsbestemmelser, præget med overensstemmelsessymbol H
  • Batch certificering: påskrevet med individuelt serienummer for sporbarhed til nationale standarder
  • Overholder: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Hvid
Form Rund
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse EN
Højde (engelsk) 7,87 tommer
Højde (metrisk) 200 mm
Tolerancemetrik ±0,5 ml
Type Gradueret cylinder
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Inkluderer Certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt på 5 punkter på skalaen
Skala Hvid emalje
Gradueringer 1 mL