Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret cylinder af glas, klasse A, arbejder certificeret
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Graduerede glascylindre, klasse A, Works Certified er individuelt testet og leveres med certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt ved 5 punkter på skalaen.
Brand:  Pyrex 3201/06WC
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11303554
  • 897.00 DKK / Pakke med 2
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 30-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Pyrex™ Graduerede glascylindre, klasse A, Works Certified er individuelt testet og leveres med certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt ved 5 punkter på skalaen.
  • Funktioner: robust sekskantet base, hvide keramiske markeringer, bred vifte af kapaciteter
  • Klasse A: overensstemmelse certificeret til tyske kalibreringsbestemmelser, præget med overensstemmelsessymbol H
  • Batch certificering: påskrevet med individuelt serienummer for sporbarhed til nationale standarder
  • Overholder: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Sekskantet
Rund
EN
170 mm
Gradueret cylinder
25 mL
Hvid emalje
Hvid
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
6,69 tommer.
±0,25 ml
Borosilikatglas
Certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt på 5 punkter på skalaen
0.5 mL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Gradueret cylinder af glas, klasse A, arbejder certificeret > Kapacitet: 25mL; Graderinger: 0,5 ml