Få mere at vide
PYREX™ Graduerede cylindre af borosilikatglas
Artikelnummer. p-8002591
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 12682042
Brand: Pyrex 32801L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trykt med blå emalje gradueringer for øget synlighed. Pyrex™ Borosilikatglascylindre i høj form giver overlegen kemisk resistens.
  • Sekskantet base giver stabilitet
  • Kraftig konstruktion øger den mekaniske styrke og reducerer brud (sænker omkostningerne og forbedrer brugersikkerheden)
  • Kraftig perlekant og tud muliggør ren og nem dispensering
  • Klasse B
  • Overholder ISO 4788
Overholder: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Type Gradueret cylinder
Tolerance ±10 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse B
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Højde (metrisk) 465 mm
Skala Blå emalje
Gradueringer 10 mL