Få mere at vide
PYREX™ Graduerede cylindre af borosilikatglas
Artikelnummer. 12672042
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
12672042 500 mL 5 mL Pakke med 2
12682042 1000 mL 10 mL Pakke med 2
12652042 100 mL 1 mL Pakke med 2
10043927 250 mL 2 mL Pakke med 2
12642042 50 mL 1 mL Pakke med 2
15527710 2000 mL 20 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12672042 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3280500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 DKK
    1152.78 DKK / Pakke med 2
    Spare 182.22 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Trykt med blå emalje gradueringer for øget synlighed. Pyrex™ Borosilikatglascylindre i høj form giver overlegen kemisk resistens.
  • Sekskantet base giver stabilitet
  • Kraftig konstruktion øger den mekaniske styrke og reducerer brud (sænker omkostningerne og forbedrer brugersikkerheden)
  • Kraftig perlekant og tud muliggør ren og nem dispensering
  • Klasse B
  • Overholder ISO 4788
Tekniske data
Tolerance ±5 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Højde (metrisk) 365 mm
Skala Blå emalje
Gradueringer 5 mL
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Produkttype Gradueret cylinder