Få mere at vide
Pyrex™ Glastragt med stilk
Diameter (metrisk) Øverst:
80 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Ideel til at overføre pulvere
- Med kort bred stilk for jævnt flow
- Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 80 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 18mm |
| Materiale | Pyrex Glas, Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at overføre pulvere |
| Længde (metrisk) stilk | 25mm |