Få mere at vide
Pyrex™ Glastragt med stilk
Artikelnummer. 11327934
Diameter (metrisk) Øverst:
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11327934
Brand: Pyrex 2130/02M
Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas. Pyrex™ Glastragt med stilk er ideel til at overføre pulvere. Medtag en kort, bred stilk for jævnt flow.
  • Ideel til at overføre pulvere
  • Med kort bred stilk for jævnt flow
  • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 80 mm
Diameter (metrisk) stilk 18mm
Materiale Pyrex Glas, Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Ideel til at overføre pulvere
Længde (metrisk) stilk 25mm