Få mere at vide
Pyrex™ Glascylinder med hvide gradueringer
Artikelnummer. 15557700
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
15557700 5 mL 0.1 mL Pakke med 10
11323564 1000 mL 10 mL Pakke med 2
11313564 100 mL 1 mL Pakke med 2
11383554 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
11333564 2000 mL 20 mL Hver
10365380 250 mL 2 mL Pakke med 2
11393554 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
10203640 500 mL 5 mL Pakke med 2
11303564 50 mL 1 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15557700 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3200/02MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 DKK
    991.98 DKK / Pakke med 10
    Spare 158.02 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Fremstillet til klasse B tolerancer. De Pyrex Glascylindre med hvide gradueringer har en robust sekskantet fod.
  • Overholder ISO 4788
  • Fremstillet til klasse B tolerancer
  • Robust sekskantet fod
  • Hvide emaljegrader, som forbliver synlige ved brug af mørkfarvede opløsninger
  • Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
Tekniske data
Tolerance ±0,1 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Højde (metrisk) 115 mm
Skala Hvid emalje
Gradueringer 0.1 mL
Base Type Sekskantet
Skala farve Hvid
Form Rund
Produkttype Gradueret cylinder