Få mere at vide
Pyrex™ Glascylinder med hvide gradueringer
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Beskrivelse
- Overholder ISO 4788
- Fremstillet til klasse B tolerancer
- Robust sekskantet fod
- Hvide emaljegrader, som forbliver synlige ved brug af mørkfarvede opløsninger
- Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Hvid |
| Form | Rund |
| Type | Gradueret cylinder |
| Tolerance | ±0,2 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | ISO 4788, BS 604, DIN 12680 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Vis mere |