Få mere at vide
Pyrex™ Glascylinder med hvide gradueringer
Description
- Overholder ISO 4788
- Fremstillet til klasse B tolerancer
- Robust sekskantet fod
- Hvide emaljegrader, som forbliver synlige ved brug af mørkfarvede opløsninger
- Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
Specifications
Specifications
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Hvid |
| Form | Rund |
| Type | Gradueret cylinder |
| Tolerance | ±20 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Højde (metrisk) | 505 mm |
| Show More |