Få mere at vide
Pyrex™ Glascylinder med hvide gradueringer
Artikelnummer. 11313564
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Artikelnummer. 11313564
Brand: Pyrex 3200/10MP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet til klasse B tolerancer. De Pyrex Glascylindre med hvide gradueringer har en robust sekskantet fod.
  • Overholder ISO 4788
  • Fremstillet til klasse B tolerancer
  • Robust sekskantet fod
  • Hvide emaljegrader, som forbliver synlige ved brug af mørkfarvede opløsninger
  • Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Hvid
Form Rund
Type Gradueret cylinder
Tolerance ±1 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse B
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Højde (metrisk) 260 mm
Skala Hvid emalje
Gradueringer 1 mL