Få mere at vide
Pyrex™ Pyrex™ Glascylinder med hvide gradueringer
Beskrivelse
- Overholder ISO 4788
- Fremstillet til klasse B tolerancer
- Robust sekskantet fod
- Hvide emaljegrader, som forbliver synlige ved brug af mørkfarvede opløsninger
- Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerance | ±2 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | Klasse B |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Højde (metrisk) | 335 mm |
| Skala | Hvid emalje |
| Gradueringer | 2 mL |
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Hvid |
| Vis mere |