Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglascylindre i Squat-format
Beskrivelse
- Sekskantet base og squat-form giver stabilitet
- Kraftig konstruktion øger den mekaniske styrke og reducerer brud (sænker omkostningerne og forbedrer brugersikkerheden)
- Kraftig perlekant og tud muliggør ren og nem dispensering
- Klasse B
- Overholder ISO 4788
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Type | Gradueret cylinder |
| Tolerance | ±0,3 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Til brug med (applikation) | Indelukkede rum |
| Vis mere |