Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglascylindre i Squat-format
Beskrivelse
- Sekskantet base og squat-form giver stabilitet
- Kraftig konstruktion øger den mekaniske styrke og reducerer brud (sænker omkostningerne og forbedrer brugersikkerheden)
- Kraftig perlekant og tud muliggør ren og nem dispensering
- Klasse B
- Overholder ISO 4788
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerance | ±10 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | Class B |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (applikation) | Indelukkede rum |
| Højde (metrisk) | 289 mm |
| Skala | Blå emalje |
| Gradueringer | 20 mL |
| Base Type | Sekskantet |
| Vis mere |