Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglascylindre i Squat-format
Artikelnummer. 12622042
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
12622042 500 mL 10 mL Pakke med 2
12632042 1000 mL 20 mL Pakke med 2
12602042 100 mL 2 mL Pakke med 2
12612042 250 mL 5 mL Pakke med 2
12682032 25 mL 1 mL Pakke med 2
12692032 50 mL 1 mL Pakke med 2
12672032 10 mL 1 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12622042 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3285500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 DKK
    1152.78 DKK / Pakke med 2
    Spare 182.22 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Trykt med blå emalje gradueringer for øget synlighed. Pyrex™ Borosilikatglascylindre i squat-form er ideelle til brug i stinkskabe og begrænsede rum. Borosilikatglas giver overlegen kemisk resistens.
  • Sekskantet base og squat-form giver stabilitet
  • Kraftig konstruktion øger den mekaniske styrke og reducerer brud (sænker omkostningerne og forbedrer brugersikkerheden)
  • Kraftig perlekant og tud muliggør ren og nem dispensering
  • Klasse B
  • Overholder ISO 4788
Tekniske data
Tolerance ±5 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Indelukkede rum
Højde (metrisk) 254 mm
Skala Blå emalje
Gradueringer 10 mL
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Produkttype Gradueret cylinder