Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglascylindre i Squat-format
Artikelnummer. 12612042
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
12612042 250 mL 5 mL Pakke med 2
12632042 1000 mL 20 mL Pakke med 2
12602042 100 mL 2 mL Pakke med 2
12682032 25 mL 1 mL Pakke med 2
12622042 500 mL 10 mL Pakke med 2
12692032 50 mL 1 mL Pakke med 2
12672032 10 mL 1 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12612042 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3285250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trykt med blå emalje gradueringer for øget synlighed. Pyrex™ Borosilikatglascylindre i squat-form er ideelle til brug i stinkskabe og begrænsede rum. Borosilikatglas giver overlegen kemisk resistens.
  • Sekskantet base og squat-form giver stabilitet
  • Kraftig konstruktion øger den mekaniske styrke og reducerer brud (sænker omkostningerne og forbedrer brugersikkerheden)
  • Kraftig perlekant og tud muliggør ren og nem dispensering
  • Klasse B
  • Overholder ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tolerance ±2 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse Class B
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med (applikation) Indelukkede rum
Højde (metrisk) 199 mm
Skala Blå emalje
Gradueringer 5 mL
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Produkttype Gradueret cylinder