Få mere at vide
Pyrex™ Glascylinder med polyethylenprop og aftagelig fod
Artikelnummer. 11393564
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Gradueringer:
0.5 mL
1 mL
2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
11393564 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
10243790 100 mL 1 mL Pakke med 2
11303574 50 mL 1 mL Pakke med 2
11313574 250 mL 2 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11393564 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3215/06MP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og polyethylen for styrke, stabilitet og overlegen kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyethylenprop og aftagelig fod er en fremragende enhed til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
  • Borosilikatglascylinder: hvide emaljegrader for optimal synlighed
  • Sekskantet aftagelig polyethylen fod: absorberer stød, reducerer brud og giver stabilitet
  • Udskiftelig: polyethylenprop
  • Klasse B
  • Overholder: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Reservedele: fås separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Hvid
Form Rund
Type Gradueret cylinder
Tolerance ±0,5 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse B
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Højde (metrisk) 175 mm
Inkluderer Detachable Foot, Polyethylene Stopper
Skala Hvid emalje
Stopper nummer 14/23
Stopmateriale Polyethylen
Gradueringer 0.5 mL